Stampa…
Acido Urico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
U0018-25G U0018-500G
TCIAU0018-25GEA 37 EUR
TCIAU0018-25G TCIAU0018-500G
Acido Urico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Acido Urico
Formula: C₅H₄N₄O₃
Punto di fusione: 436 °C
Densità: 1,89 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005712
CAS Number: 69-93-2
EINECS: 200-720-7
Merck Index: 14,09875
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e44e4ae619a5700c8d244f1a2feb88d84933d569&vid=e44e4ae619a5700c8d244f1a2feb88d84933d569&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %