Rosso Nucleare Fast
Fornitore: TCI EUROPE
|
Attenzione
|
Synonyms:
CI 60760, Sodium 1-amino-2,4-dihydroxy-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-3-sulphonate, Helio Fast Rubin BBL
N0184-1G
N0184-10G
TCIAN0184-1GEA
37
EUR
TCIAN0184-1G
TCIAN0184-10G
Rosso Nucleare Fast
Rosso Nucleare Fast
Formula:
C₁₄H₈NNaO₇S Peso molecolare: 357,28 g/mol Punto di fusione: 300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00078493 CAS Number: 6409-77-4 EINECS: 229-088-0 Merck Index: 13,06512 |
Appearance | Dark red to Brown powder to crystal |
Lambda max. | 532.0 to 536.0 nm (0.1mol/L NaOH sol.) |
Absorbance (E1%1cm) | min. 380 (0.1mol/L NaOH sol., 532.0 to 536.0 nm) |