N-Octil β-D-glucopiranoside ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₄H₂₈O₆ Punto di fusione: 110 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00063288 CAS Number: 29836-26-8 EINECS: 249-887-8 Merck Index: 14,06767 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -23.0 to -31.0 deg (C=1, methanol) |