Stampa…
Dicicloesilcarbodiimide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: DCC, N,N'-Dicicloesilcarbodiimide
D0436-25G D0436-400G
TCIAD0436-25GEA 16 EUR
TCIAD0436-25G TCIAD0436-400G
Dicicloesilcarbodiimide ≥98.0% (by GC)
Dicicloesilcarbodiimide
Formula: C₁₃H₂₂N₂
Peso molecolare: 206,33 g/mol
Punto di ebollizione: 148 - 152 °C (15 hPa)
Punto di fusione: 35…36 °C
Densità: 0,95 g/cm³ (40 °C)
Flash Pt: 113 °C
MDL Number: MFCD00011659
CAS Number: 538-75-0
EINECS: 208-704-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03096
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9cd24e4357f23433010804ed0c3aca5444f19ea&vid=f9cd24e4357f23433010804ed0c3aca5444f19ea&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %