Bis(trimethylsilyl)carbodiimide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₁₈N₂Si₂ Punto di ebollizione: 164°C Punto di fusione: –23 °C Densità: 0,8211 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 41°C |
MDL Number:
MFCD00051538 CAS Number: 1000-70-0 EINECS: 213-673-2 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |