Stampa…
3-Amino-2-naphthoic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
A2258-1G A2258-5G
TCIAA2258-1GEA 36 EUR
TCIAA2258-1G TCIAA2258-5G
3-Amino-2-naphthoic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
3-Amino-2-naphthoic acid
Formula: C₁₁H₉NO₂
Punto di ebollizione: 383 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 212°C
MDL Number: MFCD00004115
CAS Number: 5959-52-4
EINECS: 227-726-2
Merck Index: 14,00452
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=300482983bd055ecab30f75d72f288423eda76bf&vid=300482983bd055ecab30f75d72f288423eda76bf&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %