Stampa…
1-Ethylpyrrole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: N-Ethylpyrrole
E0444-1G E0444-5G
TCIAE0444-1GEA 42 EUR
TCIAE0444-1G TCIAE0444-5G
1-Ethylpyrrole ≥98.0% (by GC)
1-Ethylpyrrole
Formula: C₆H₉N
Peso molecolare: 95,14 g/mol
Punto di ebollizione: 131°C
MDL Number: MFCD00060633
CAS Number: 617-92-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f0e57a61e86a6e0b507ca0e4b1aac207b4e181f&vid=4f0e57a61e86a6e0b507ca0e4b1aac207b4e181f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %