Stampa…
EDC (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide) ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: WSC, EDC
D4029-25G D4029-5G D4029-100G
TCIAD4029-25GEA 144 EUR
TCIAD4029-25G TCIAD4029-5G TCIAD4029-100G
EDC (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide) ≥98.0% (by GC, titration analysis)
EDC (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide)
Formula: C₈H₁₇N₃
Peso molecolare: 155,24 g/mol
Punto di ebollizione: 45°C
Punto di fusione: 114…115 °C
Densità: 0,885 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00044916
CAS Number: 1892-57-5
EINECS: 217-579-2
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd48474d2524b1f91c42b222ffc402c806849c01&vid=cd48474d2524b1f91c42b222ffc402c806849c01&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %