Stampa…
Etilenetetracarbonitrile ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Tetracyanoethylene
T0077-25G T0077-5G
TCIAT0077-25GEA 181 EUR
TCIAT0077-25G TCIAT0077-5G
Etilenetetracarbonitrile ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Etilenetetracarbonitrile
Formula: C₆N₄
Peso molecolare: 128,09 g/mol
Punto di ebollizione: 125°C
Punto di fusione: 196…199 °C
Densità: 1,35 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00001850
CAS Number: 670-54-2
EINECS: 211-578-0
UN: 3439
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,09195
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ee34f46cf4eaa1f5732bf7fff0df1035e11b1c6&vid=8ee34f46cf4eaa1f5732bf7fff0df1035e11b1c6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 198.0 to 202.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity