Stampa…
Methyl-5-chloro-2-nitrobenzoate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
M1996-25G M1996-5G
TCIAM1996-25GEA 45 EUR
TCIAM1996-25G TCIAM1996-5G
Methyl-5-chloro-2-nitrobenzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-5-chloro-2-nitrobenzoate
Formula: C₈H₆ClNO₄
Punto di ebollizione: 306 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 48,5 °C
Densità: 1,426 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00272139
CAS Number: 51282-49-6
EINECS: 257-107-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9c0370f3838967c6ba5476b51812a38940e6184&vid=e9c0370f3838967c6ba5476b51812a38940e6184&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C