Stampa…
Butyl (±)-lactate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
L0002-25G L0002-500G
TCIAL0002-25GEA 16 EUR
TCIAL0002-25G TCIAL0002-500G
Butyl (±)-lactate ≥98.0% (by GC)
Butyl (±)-lactate
Formula: C₇H₁₄O₃
Punto di ebollizione: 187°C
Punto di fusione: –28 °C
Densità: 0,9832 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 91°C
MDL Number: MFCD00004519
CAS Number: 138-22-7
EINECS: 205-316-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4ea558deafd1f82bf657a9f6872a9216084ffaf&vid=a4ea558deafd1f82bf657a9f6872a9216084ffaf&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -10.0 to -13.0 deg (neat)