Riboflavina, Millipore®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
C₁₇H₂₀N₄O₆ Punto di fusione: 280 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005022 CAS Number: 83-88-5 EINECS: 201-507-1 Merck Index: 12,08367 |