Rosso fenolo sale sodico
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₉H₁₃NaO₅S Punto di fusione: 285 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00066901 CAS Number: 34487-61-1 EINECS: 252-057-8 Merck Index: 12,07397 |
|
Appearance | Orange to Amber to Dark red powder to crystal |
Absorbance | min. 0.530 (5 mg/L, pH8.4, 556.0 to 560.0 nm) |
Solubility in Water | almost transparency |
Drying loss | max. 5.0 % |
Transition interval (pH) | (redish yellow)6.8 to 8.4 (red) |