Lauroyl chloride ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₂H₂₃ClO Punto di ebollizione: 145°C Punto di fusione: –12 °C Densità: 0,922 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 132°C |
MDL Number:
MFCD00000740 CAS Number: 112-16-3 EINECS: 203-941-7 UN: 3265 ADR: 8,III |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |