Stampa…
3-Thiophenecarbonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-Cyanothiophene, 3-Thienyl cyanide, Thiophene-3-carbonitrile
C1344-25G C1344-5G
TCIAC1344-25GEA 181 EUR
TCIAC1344-25G TCIAC1344-5G
3-Thiophenecarbonitrile ≥98.0% (by GC)
3-Thiophenecarbonitrile
Formula: C₅H₃NS
Peso molecolare: 109,15 g/mol
Punto di ebollizione: 205°C
Densità: 1,1956 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00151852
CAS Number: 1641-09-4
EINECS: 216-687-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de4c54e6dcbd6ca5dc02cf541042ed55ef61313c&vid=de4c54e6dcbd6ca5dc02cf541042ed55ef61313c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %