Blu di bromotimolo sale sodico
Fornitore: TCI
Synonyms:
Sodium α-(3-bromo-5-isopropyl-4-oxo-2-methyl-2,5-cyclohexadienylidene)-2-(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)toluenesulphonate, Bromothymol blue water soluble, Sodium 2-bromo-4-(3-(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)-6-isopropyl-3-methylphenolate
Formula:
C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S Punto di fusione: > 200 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00077263 CAS Number: 34722-90-2 EINECS: 252-169-7 |
|
Appearance | Orange to Brown powder to crystal |
Drying loss | max. 7.0 % |
Ignition residue (Sulfate) | 10.7 to 11.6 % (after drying) |
Transition interval (pH) | (yellow)6.0 ~ 7.6 (blue) |