Rosso di metile ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₁₅H₁₅N₃O₂ Punto di fusione: 178…182 °C Densità: 1,31 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002425 CAS Number: 493-52-7 EINECS: 207-776-1 Merck Index: 14,06119 |
|
Appearance | Orange to Brown to Dark purple powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Absorbance | min. 0.350 (5 mg/L, EtOH, pH 6.6, 428.0 to 432.0 nm) |
Solubility in hot EtOH (95vol%) | transparency |
Transition interval (pH) | (purplish red)4.2 to 6.2 (yellow) |