Pentylene di(acetate)
Fornitore: TCI
P1238-25G
P1238-500G
TCIAP1238-25GEA
21
EUR
TCIAP1238-25G
TCIAP1238-500G
Pentylene di(acetate)
Pentylene di(acetate)
Formula:
C₉H₁₆O₄ Punto di ebollizione: 108°C Punto di fusione: 2 °C Densità: 1,033 g/cm³ (25 °C) |
MDL Number:
MFCD00014985 CAS Number: 6963-44-6 EINECS: 230-161-4 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |