Glicole etilenico diacetato ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₆H₁₀O₄ Punto di ebollizione: 190°C Punto di fusione: –31 °C Densità: 1,104 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 96°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008718 CAS Number: 111-55-7 EINECS: 203-881-1 Merck Index: 14,03799 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |