Stampa…
Etilendiamminotetraacetato di trisodio idrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Synonyms: Trisodium hydrogen ethylenediaminetetraacetate hydrate, Ethylenediaminetetra-acetic acid trisodium salt hydrate, Edetic acid trisodium salt hydrate, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid trisodium salt hydrate
E0430-25G E0430-500G
TCIAE0430-25GEA 18 EUR
TCIAE0430-25G TCIAE0430-500G
Etilendiamminotetraacetato di trisodio idrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Etilendiamminotetraacetato di trisodio idrato
Formula: C₁₀H₁₃N₂Na₃O₈·H₂O
Peso molecolare: 376.21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013305
CAS Number: 85715-60-2
EINECS: 205-758-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e89a4cf699981aa399895c13c48db538131f132f&vid=e89a4cf699981aa399895c13c48db538131f132f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (as Dihydrate)
Solubility in Water almost transparency