DL-Alanina ≥98.5% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
A0178-25G
A0178-500G
TCIAA0178-25GEA
16
EUR
TCIAA0178-25G
TCIAA0178-500G
DL-Alanina ≥98.5% (by titrimetric analysis)
DL-Alanina
Formula:
C₃H₇NO₂ Punto di ebollizione: 189 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 79 °C Densità: 1,42 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064408 CAS Number: 302-72-7 EINECS: 206-126-4 Merck Index: 14,00204 |
|
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.5 % |
Solubility in Water | almost transparency |