Stampa…
3-Nitro-p-toluonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 4-Methyl-3-nitrobenzonitrile
M1946-25G M1946-5G
TCIAM1946-25GEA 175 EUR
TCIAM1946-25G TCIAM1946-5G
3-Nitro-p-toluonitrile ≥98.0% (by GC)
3-Nitro-p-toluonitrile
Formula: C₈H₆N₂O₂
Peso molecolare: 162,15 g/mol
Punto di ebollizione: 171°C
Punto di fusione: 107 °C
MDL Number: MFCD00031482
CAS Number: 939-79-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f92c6e1c3654f5d2dd79d3f728fb07fcc197c75&vid=1f92c6e1c3654f5d2dd79d3f728fb07fcc197c75&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C