Stampa…
(4-Nitrophenyl)acetonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
N0229-500G N0229-25G
TCIAN0229-500GEA 487 EUR
TCIAN0229-500G TCIAN0229-25G
(4-Nitrophenyl)acetonitrile ≥98.0% (by GC)
(4-Nitrophenyl)acetonitrile
Formula: C₈H₆N₂O₂
Punto di ebollizione: 197°C
Punto di fusione: 108…113 °C
MDL Number: MFCD00007372
CAS Number: 555-21-5
EINECS: 209-085-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06590
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba9a319f45ba20c3f48344a08c62b70be1053b8a&vid=ba9a319f45ba20c3f48344a08c62b70be1053b8a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 118.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency