Phenoxyacetyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₇ClO₂ Punto di ebollizione: 226°C Punto di fusione: 28…30 °C Densità: 1,23 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 108°C |
MDL Number:
MFCD00000726 CAS Number: 701-99-5 EINECS: 211-862-4 UN: 3265 ADR: 8,III |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |