Stampa…
Cloramfenicolo ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Chloromycetin®, Tega-Cetin, (R,R)-Chloramphenicol
C2255-250G C2255-25G
TCIAC2255-250GEA 224 EUR
TCIAC2255-250G TCIAC2255-25G
Cloramfenicolo ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Cloramfenicolo
Formula: Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂
Punto di ebollizione: 645 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 150 °C
Densità: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078159
CAS Number: 56-75-7
EINECS: 200-287-4
Merck Index: 14,02077
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01c92d1d40765c760227ae3370d8d1882fb1eced&vid=01c92d1d40765c760227ae3370d8d1882fb1eced&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +17.0 to +20.0 deg (C=5, EtOH)