Colesterolo ≥95.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Stabilization:
Stabilised with α-tocopherol
Formula:
C₂₇H₄₆O Punto di ebollizione: 360 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 147…150 °C Densità: 1,07 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00003646 CAS Number: 57-88-5 EINECS: 200-353-2 Merck Index: 14,02201 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 148.0 to 150.0 deg-C |
Specific rotation [a]25/D | -34.0 to -39.5 deg (C=2, Dioxane) |
Solubility in hot EtOH | very faint turbidity |