Stampa…
2-Bromoisobutyric acid ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
B0605-25G B0605-500G B0605-100G
TCIAB0605-25GEA 24 EUR
TCIAB0605-25G TCIAB0605-500G TCIAB0605-100G
2-Bromoisobutyric acid ≥98.0% (by GC)
2-Bromoisobutyric acid
Formula: C₄H₇BrO₂
Punto di ebollizione: 198 - 200 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 48 °C
Densità: 1,43 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004168
CAS Number: 2052-01-9
EINECS: 218-139-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01421
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95a23b0c8daf88e442a920300e5d5154bd6c2657&vid=95a23b0c8daf88e442a920300e5d5154bd6c2657&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 46.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity