Stampa…
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
F0550-25G F0550-5G
TCIAF0550-25GEA 119 EUR
TCIAF0550-25G TCIAF0550-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile ≥97.0% (by GC)
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₃FN₂O₂
Punto di ebollizione: 94°C
Punto di fusione: 79 °C
MDL Number: MFCD00042299
CAS Number: 17417-09-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6cb64579b5c42608156a2b496d523f3873b0d688&vid=6cb64579b5c42608156a2b496d523f3873b0d688&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C