L-Fenilalanina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Formula:
C₉H₁₁NO₂ Punto di ebollizione: 313 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 173 °C Densità: 0,754 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064227 CAS Number: 63-91-2 EINECS: 200-568-1 Merck Index: 14,07271 |
|
Appearance | White powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Optical purity (LC) | min. 99.0 ee% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in hot Water | almost transparency |