Stampa…
(R)-(+)-1,2-Epossipropano ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: (R)-(+)-Metilossirano, (R)-(+)-Ossido di propilene
P1396-25ML P1396-5ML
TCIAP1396-25MLEA 171 EUR
TCIAP1396-25ML TCIAP1396-5ML
(R)-(+)-1,2-Epossipropano ≥98.0% (by GC)
(R)-(+)-1,2-Epossipropano
Formula: C₃H₆O
Punto di ebollizione: 34°C
Densità: 0,829 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –37°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00066211
CAS Number: 15448-47-2
UN: 1280
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=167f3c0d71e063b2cb9b1703520f5aab0781b769&vid=167f3c0d71e063b2cb9b1703520f5aab0781b769&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +12.0 to +15.0 deg (neat)