Stampa…
trans-Anethole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: (E)-1-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzene
P0494-25G P0494-500G P0494-100G
TCIAP0494-25GEA 17 EUR
TCIAP0494-25G TCIAP0494-500G TCIAP0494-100G
trans-Anethole ≥98.0% (by GC)
trans-Anethole
Formula: C₁₀H₁₂O
Peso molecolare: 148,2 g/mol
Punto di ebollizione: 235°C
Punto di fusione: 21…23 °C
Densità: 0,9883 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 92°C
MDL Number: MFCD00009284
CAS Number: 4180-23-8
EINECS: 224-052-0
Merck Index: 14,00643
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82fd0dbc5687e2502b6ea7f9ff4fd5a95947b9a8&vid=82fd0dbc5687e2502b6ea7f9ff4fd5a95947b9a8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %