Stampa…
Fumaronitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
F0072-25G F0072-5G
TCIAF0072-25GEA 140 EUR
TCIAF0072-25G TCIAF0072-5G
Fumaronitrile ≥98.0% (by GC)
Fumaronitrile
Formula: C₄H₂N₂
Punto di ebollizione: 186°C
Punto di fusione: 96 °C
Densità: 1,21 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001928
CAS Number: 764-42-1
EINECS: 212-122-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00549a6762d5340e87c80067e2888a420eedbf38&vid=00549a6762d5340e87c80067e2888a420eedbf38&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency