Phenylacetyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₇ClO Punto di ebollizione: 211°C Punto di fusione: 91 °C Densità: 1,1682 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 102°C |
MDL Number:
MFCD00000729 CAS Number: 103-80-0 EINECS: 203-146-5 UN: 2577 ADR: 8,II |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |