Stampa…
Pentyl hexanoate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Synonyms: Caproic acid amyl ester, Amyl caproate, Hexanoic acid amyl ester, Caproic acid pentyl ester, Hexanoic acid pentyl ester, Amyl hexanoate, Pentyl hexanoate, Pentyl caproate
H0106-25ML H0106-500ML
TCIAH0106-25MLEA 19 EUR
TCIAH0106-25ML TCIAH0106-500ML
Pentyl hexanoate ≥98.0% (by GC)
Pentyl hexanoate
Formula: C₁₁H₂₂O₂
Punto di ebollizione: 225 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –47 °C
Densità: 0,858 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 91°C
MDL Number: MFCD00027281
CAS Number: 540-07-8
EINECS: 208-732-4
Merck Index: 14,00605
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc8b483373c2cb5e83369a65defd3325d860d7e6&vid=fc8b483373c2cb5e83369a65defd3325d860d7e6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %