Stampa…
Allyl hexanoate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
A2179-25ML A2179-500ML
TCIAA2179-25MLEA 17 EUR
TCIAA2179-25ML TCIAA2179-500ML
Allyl hexanoate ≥98.0% (by GC)
Allyl hexanoate
Formula: C₉H₁₆O₂
Punto di ebollizione: 188°C
Densità: 0,8886 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 66°C
MDL Number: MFCD00038339
CAS Number: 123-68-2
EINECS: 204-642-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a412e8cfb74aeb187a68c79a92c05761e4d7bae&vid=9a412e8cfb74aeb187a68c79a92c05761e4d7bae&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %