Butyl hexanoate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₁₀H₂₀O₂ Punto di ebollizione: 208°C Densità: 0,866 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 102°C |
MDL Number:
MFCD00053804 CAS Number: 626-82-4 EINECS: 210-964-6 |
|
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |