Stampa…

Xilitolo ≥98.0% (by titrimetric analysis)

Fornitore: TCI EUROPE

Synonyms: (2R,3r,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol

X0018-25G X0018-500G
TCIAX0018-25GEA 16 EUR
TCIAX0018-25G TCIAX0018-500G
Xilitolo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Xilitolo
Formula: C₅H₁₂O₅
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di ebollizione: 495 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 94 °C
Densità: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064292
CAS Number: 87-99-0
EINECS: 201-788-0
Merck Index: 14,10085
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d831969c9a136fe5831a70aa90976e72eee0de9f&vid=d831969c9a136fe5831a70aa90976e72eee0de9f&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Periodic acid Method) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR