Stampa…
Cloruro di dicloroacetile ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
D0313-25G D0313-500G
TCIAD0313-25GEA 31 EUR
TCIAD0313-25G TCIAD0313-500G
Cloruro di dicloroacetile ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro di dicloroacetile
Formula: C₂HCl₃O
Peso molecolare: 147.39 g/mol
Punto di ebollizione: 108°C
Flash Pt: 66
MDL Number: MFCD00000840
CAS Number: 79-36-7
EINECS: 201-199-9
UN: 1765
ADR: 8 II
Merck Index: 14,03053
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9585b3eeacb823d5a34eaf70f33ba3a29c5a5af&vid=c9585b3eeacb823d5a34eaf70f33ba3a29c5a5af&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %