Stampa…

ε-Hexalactone ≥99.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: ε-Caprolactone, Oxepan-2-one, Hexan-6-olide

C0702-25ML C0702-500ML
TCIAC0702-25MLEA 17 EUR
TCIAC0702-25ML TCIAC0702-500ML
ε-Hexalactone ≥99.0% (by GC)
ε-Hexalactone
Formula: C₆H₁₀O₂
Peso molecolare: 114,14 g/mol
Punto di ebollizione: 140°C
Punto di fusione: -1°C
Densità: 1,0705 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 115°C
MDL Number: MFCD00003267
CAS Number: 502-44-3
EINECS: 207-938-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=458ebffc6679b26c4c324d3d9150b49f28fb36e8&vid=458ebffc6679b26c4c324d3d9150b49f28fb36e8&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in EtOH almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR