Stampa…
Ethyl-6-bromohexanoate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B1465-25G B1465-250G
TCIAB1465-25GEA 49 EUR
TCIAB1465-25G TCIAB1465-250G
Ethyl-6-bromohexanoate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-6-bromohexanoate
Formula: BrH₂C(CH₂)₄COOCH₂CH₃
Punto di ebollizione: 130°C
Punto di fusione: 33 °C
Densità: 1,2592 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 58°C
MDL Number: MFCD00000270
CAS Number: 25542-62-5
EINECS: 247-085-2
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a33d18198286344526cabb3d5d1c553ff8c5beac&vid=a33d18198286344526cabb3d5d1c553ff8c5beac&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %