δ-Valerolactone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₈O₂ Punto di ebollizione: 220°C Punto di fusione: –10 °C Densità: 1,0988 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 107°C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00006645 CAS Number: 542-28-9 EINECS: 208-807-1 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid to slightly cloudy liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |