Stampa…
Acido Nitrilotriacetico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: NTA, 2,2',2''-Nitrilotriacetic acid
N0098-25G N0098-500G
TCIAN0098-25GEA 16 EUR
TCIAN0098-25G TCIAN0098-500G
Acido Nitrilotriacetico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Acido Nitrilotriacetico
Formula: C₆H₉NO₆
Punto di ebollizione: 498 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 242 °C
Densità: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004287
CAS Number: 139-13-9
EINECS: 205-355-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,06579
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f625a3fdac71c8aa4cebcf3936badbc4d6ade19c&vid=f625a3fdac71c8aa4cebcf3936badbc4d6ade19c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency
Ignition residue (Sulfate) max. 0.3 %