Stampa…
4,4'-Isopropilidendifenolo ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
B0494-25G B0494-500G
TCIAB0494-25GEA 16 EUR
TCIAB0494-25G TCIAB0494-500G
4,4'-Isopropilidendifenolo ≥99.0% (by GC)
4,4'-Isopropilidendifenolo
Formula: C₁₅H₁₆O₂
Punto di ebollizione: 401 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 155 °C
Densità: 1,205 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 227 °C
MDL Number: MFCD00002366
CAS Number: 80-05-7
EINECS: 201-245-8
Merck Index: 14,01297
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7325075674977770d7c61ef0918870db07b68272&vid=7325075674977770d7c61ef0918870db07b68272&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency