Stampa…

5-Isopropyl-2-methylphenol ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: Carvacrol, 5-Isopropyl-o-cresol, Isothymol, 5-Isopropyl-2-methylphenol

C0026-25G C0026-500G C0026-100G
TCIAC0026-25GEA 19 EUR
TCIAC0026-25G TCIAC0026-500G TCIAC0026-100G
5-Isopropyl-2-methylphenol ≥98.0% (by GC)
5-Isopropyl-2-methylphenol
Formula: C₁₀H₁₄O
Peso molecolare: 150,22 g/mol
Punto di ebollizione: 237 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 0,5 °C
Densità: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 100°C
MDL Number: MFCD00002236
CAS Number: 499-75-2
EINECS: 207-889-6
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01872
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e14352dca822e6f534da49e2ad2cbf1c3953e12c&vid=e14352dca822e6f534da49e2ad2cbf1c3953e12c&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR