Stampa…
Diclorofene
Fornitore: TCI
Attenzione
M0213-25G M0213-500G
TCIAM0213-25GEA 16 EUR
TCIAM0213-25G TCIAM0213-500G
Diclorofene
Diclorofene
Formula: C₁₃H₁₀Cl₂O₂
Punto di ebollizione: 389 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 177…178 °C
Flash Pt: ≥ 100 °C
MDL Number: MFCD00002322
CAS Number: 97-23-4
EINECS: 202-567-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,03071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b0c97e7d2ca2ec7a9f51eba4281e53e7fd53ad6&vid=4b0c97e7d2ca2ec7a9f51eba4281e53e7fd53ad6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 85.0 area%
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C