Stampa…

4-Bromo-2,6-xylenol ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 4-Bromo-2,6-dimethylphenol, 5-Bromo-2-hydroxy-3-xylene

B2060-25G B2060-250G
TCIAB2060-25GEA 105 EUR
TCIAB2060-25G TCIAB2060-250G
4-Bromo-2,6-xylenol ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-2,6-xylenol
Formula: C₈H₉BrO
Peso molecolare: 201,06 g/mol
Punto di ebollizione: 259 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 79 °C
MDL Number: MFCD00002314
CAS Number: 2374-05-2
EINECS: 219-153-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4b100be84d10a83a145d8bbd4dd8800c1d49838&vid=b4b100be84d10a83a145d8bbd4dd8800c1d49838&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR