4-Bromo-3,5-xylenol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₉BrO Punto di ebollizione: 259 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 116 °C |
MDL Number:
MFCD00002315 CAS Number: 7463-51-6 EINECS: 231-255-8 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 115.0 to 118.0 deg-C |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |