Stampa…

5-Amino-2-methylphenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 5-Amino-o-cresol, 3-Hydroxy-4-methylaniline, 1-Amino-3-hydroxy-4-methylbenzene, 5-Amino-2-methylphenol, 4-Amino-2-hydroxytoluene

A0925-25G A0925-500G
TCIAA0925-25GEA 43 EUR
TCIAA0925-25G TCIAA0925-500G
5-Amino-2-methylphenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Amino-2-methylphenol
Formula: C₇H₉NO
Peso molecolare: 123,15 g/mol
Punto di ebollizione: 259 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 162 °C
MDL Number: MFCD00043922
CAS Number: 2835-95-2
EINECS: 220-618-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af4a5e5a8a2ca38132d65dd5d7aa27bba4bfd1d0&vid=af4a5e5a8a2ca38132d65dd5d7aa27bba4bfd1d0&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 163.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR