Stampa…
N,N-Dietil-1,3-diaminopropano ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: 3-(Dietilamino)-propilamina
D0473-25ML D0473-500ML
TCIAD0473-25MLEA 16 EUR
TCIAD0473-25ML TCIAD0473-500ML
N,N-Dietil-1,3-diaminopropano ≥99.0% (by GC, titration analysis)
N,N-Dietil-1,3-diaminopropano
Formula: C₇H₁₈N₂
Punto di ebollizione: 171°C
Punto di fusione: –60 °C
Densità: 0,8283 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 59°C
MDL Number: MFCD00008218
CAS Number: 104-78-9
EINECS: 203-236-4
UN: 2684
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb34cc4b7b5723491aef253e3795c43ec078bcea&vid=cb34cc4b7b5723491aef253e3795c43ec078bcea&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %