Stampa…
6-Amino-m-cresol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-Amino-2-hydroxy-4-methylbenzene, 2-Hydroxy-4-methylaniline, Cetilistat Impurity 4, 4-Amino-3-hydroxytoluene, 2-Amino-5-methylphenol
A0919-25G A0919-250G A0919-5G
TCIAA0919-25GEA 103 EUR
TCIAA0919-25G TCIAA0919-250G TCIAA0919-5G
6-Amino-m-cresol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Amino-m-cresol
Formula: C₇H₉NO
Peso molecolare: 123,15 g/mol
Punto di ebollizione: 259 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 162 °C
MDL Number: MFCD00007693
CAS Number: 2835-98-5
EINECS: 220-620-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d94703c054a9437f122d9088d5f5777a4826596&vid=3d94703c054a9437f122d9088d5f5777a4826596&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Brown powder to crystalline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %